Merck
1.28205
SAFC
乙酸钠 三水合物
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
别名:
醋酸 钠盐 三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa · 3H2O
CAS号:
分子量:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
自燃溫度
1112 °F
應用
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI 密鑰
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三水乙酸钠被用作生物分子下游加工步骤和最终配方以及小分子最终配方的缓冲成分。
應用
产品指标见Emprove® Material Qualification Dossier(材料检验资料)的一般性质部分。
其他說明
乙酸激酶的酶底物(酶代码 EC 2.7.2.1)
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.