主要文件
1.93010
Supelco
L -抗坏血酸
for analysis EMPARTA® ACS
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
mp
190-194 °C (dec.)
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
法律信息
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
相关内容
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.