主要文件
1.00468
Supelco
L(+)-抗坏血酸
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
L(+)-抗坏血酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
176.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-066-2
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
99.0-100.5% (iodometric)
表单
crystalline powder
自燃温度
380 °C
效能
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
杂质
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC)
≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC)
≤0.2% Oxalic acid
≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
缺失
≤0.1% loss on drying, 105 °C
颜色
clear
pH值(酸碱度)
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
330 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
500‑900 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
痕量阳离子
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
储存温度
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChI key
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
一般描述
分析级 EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
应用
  • 代谢研究中的敏感性测定:一项研究将(+/-)-4 -羟基-3-甲氧基扁桃酸-D₃用于气相色谱-负离子化学电离质谱分析,提供了一种灵敏测定酪氨酸代谢物的方法。该应用支持在稳定同位素标记示踪实验中使用氚代化合物来研究人体的新陈代谢(Shimamura et al., 1986)。
分析说明
含量测定(碘量滴定法)99.0 - 100.5 %同一性(IR-光谱)符合外观白色或类白色结晶粉末溶于外观(50 g/l 不含CO₂的水)澄清(≤ 3 NTU),颜色不比对照溶液BY₇深pH(50 g/l 不含CO₂的水)2.1 - 2.6比旋度 [α²0/D(100 g/l,水)+20.5 - +21.5 °氯化物(Cl)≤ 50 ppm硫酸盐(SO₄)≤ 20 ppmCu(铜)≤ 5 ppmFe(铁)≤ 2 ppm重金属(ACS)≤ 10 ppm草酸≤ 0.2有关物质(HPLC)(杂质C)≤ 0.15 %有关物质(HPLC)(杂质D)≤ 0.15 %有关物质(HPLC)(单个非特定杂质)≤ 0.10 %有关物质(HPLC)(杂质总和(杂质A和D除外))≤ 0.2 %硫酸灰分(600 °C)≤ 0.05 %干燥失重(105 °C)≤ 0.1 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1