产品名称
容量法单组份溶剂(快速甲醇), Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
蒸汽密度
1.11 (vs air)
质量水平
蒸汽压
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
产品线
Aquastar®
表单
liquid
自燃温度
725 °F
效能
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
反应适用性
reaction type: volumetric
技术
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
折射率
n20/D 1.329 (lit.)
运动粘度
0.54-0.59 cSt(20 °C)
沸点
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
转变温度
flash point 9.7 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
single component solution
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.