甲醇
甲醇是一种极性有机溶剂,又称羟基甲烷。它是一种透明液体,化学式为 CH3OH。-OH 基团原子之间的电负性差异产生了一个负区,影响了碳区和氢区,使其带正电。因其具备高 H/C 比、低烟灰产生倾向、相对低的重整温度并在室温下的液相状态,它被视为燃料电池技术中的潜在氢源。
工业规模上,甲醇用天然气作为主要原料来生产。通过 MTO(甲醇-烯烃)工艺由甲醇所形成的烯烃(乙烯或丙烯)可替代石油和天然气,用于烃燃料的生产。
甲醇在重结晶中用作溶剂,在色谱中用于化合物的提取和纯化。
甲醇:在有机溶剂中的溶解性
甲醇可溶于许多有机溶剂,包括醚、醇、酮和氯化烃。它的溶解度取决于溶剂的极性和分子结构、温度和压力。在苯、甲苯和己烷等非极性溶剂中,甲醇仅微溶。在极性溶剂如乙醇、丙醇和丙酮中,甲醇高度可溶。
甲基氯与三氟化硼在有机合成反应中用作试剂或催化剂,通常用于羧酸的酯化反应。
HPLC(高效液相色谱)级甲醇
甲醇由于低沸点、与多种化合物的高溶解度和低毒性,在高效液相色谱中常用作流动相组分。它常用于反相高效液相色谱中分离极性化合物,如氨基酸和肽,而在正相高效液相色谱中分离非极性化合物。
在 HPLC 中,甲醇通常与其他溶剂,如水或乙腈结合,形成二元或三元流动相。流动相的组成可以调整,以优化样品组分的分离。
LC-MS(液相色谱-质谱)级甲醇
LC-MS 级甲醇通常具有 99.9% 的最低纯度,并且不含杂质,如重金属、盐和其他可能对 LC-MS 分析产生负面影响的有机污染物。在 LC-MS 中使用高纯度溶剂以避免污染和干扰分析。
甲醇的稳定同位素作为分析/参考标准
氘化甲醇,如甲醇-d4,是甲醇的一种形式,其中氢原子被氘取代。这被用作光谱应用的内部标准品,如核磁共振 (NMR) 光谱和质谱 (MS)。
在 HPLC 中,氘化甲醇也可以作为定量分析的标准化合物。由于其保留时间是众所周知的和稳定的,它有助于纠正仪器的可变性,并确保样品中分析物的准确定量。
甲醇的氧同位素(甲醇-18O, 17O)和甲醇的碳同位素(甲醇-13C)用于各种科学应用,例如研究同位素地球化学、环境研究和代谢研究。