主要文件
1.06664
Supelco
酒石酸钠二水合物
Certified Reference Material for Karl Fischer Titration 15.66% Aquastar®
别名:
酒石酸钠二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS号:
分子量:
230.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115601
EC索引号:
212-773-3
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
Agency
ISO 17025, 17034
产品线
Aquastar®
表单
solid
包装
bottle of 100 g
技术
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH值(酸碱度)
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
290 g/L
密度
1.82 g/cm3
堆积密度
460 kg/m3
包装形式
neat
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
一般描述
酒石酸钠二水合物是一种固体标准品,经,150°C干燥失重技术测定含水量为15.66%。其高纯度试剂的制备和分析在 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认可的校准实验室中完成。
请访问ISO证书和现场质量自我评估以获取最新证书
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载证书,以查看认证价值,包括不确定性和过期日期。
应用
二水合酒石酸钠CRM用于标准化容量法卡尔·费休滴定剂,符合欧洲药典(Ph.Eur.)第2.5.12章“水分半微量测定”、美国药典“水分测定”和ISO 760要求。
特点和优势
  • 以安全的塑料瓶装形式提供
  • 已根据ISO 17034和ISO指南35要求实行稳定性和均一性研究
  • 高品质材料,确保准确可靠的结果
  • 随附综合和批次专属分析证书 (CoA),以构建有效的质量管理体系
  • 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室检测和验证
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
联系
替代品:1.06664.0100
法律信息
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.