主要文件
1.88002
Supelco
容量法单组份滴定剂,滴定度~2mg/mL
1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O, one-component reagent for Karl Fischer titration, Aquastar™
别名:
CombiTitrant 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352401
NACRES:
NA.21
产品名称
容量法单组份滴定剂,滴定度~2mg/mL,
产品线
Aquastar®
质量水平
表单
liquid
保质期
36 mo. (from manufacture date)
反应适用性
reaction type: volumetric
浓度
2 mg/mL
技术
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
颜色
red-brown
包装形式
single component solution
运输
ambient
储存温度
15-25°C
应用
1.88002.1038 38/430 聚涂层玻璃瓶封装
1.88002.1045 GL45 聚涂层玻璃瓶封装
1.88002.2538 38/430 聚涂层玻璃瓶封装
1.88002.2545 GL45 聚涂层玻璃瓶封装
AQUASTAR®
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析说明
有效期自制造日期起 36 个月颜色红棕色密度(20°C)1.090-1.110g/cm3形式液体滴度(mg 水/mL)2.0 min
法律信息
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
访问文档库
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
查看所有结果