159166
1.59166
别名:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
1 of 10
Supelco
1.00062
96%醋酸
1.60305
1mol/L 乙酸溶液
1.00063
醋酸(冰)100%
SAFC
1.37047
乙酸
1.37035
1 mol/L 醋酸
5.33001
100%乙酸
5.43808
100%醋酸
1.00573
85%正磷酸
1.37011
1.37034
乙酸 溶液, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
reag. Ph. Eur.
300
EMSURE®
liquid
4-19.9 % (v/v) acetic acid)
29.0-31.0 % (w/v) (acetic acid)
flash point >100 °C
1.039 g/cm3 at 20 °C
no temp limit
CC(O)=O
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
酸
Danger
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
212.0 °F
> 100 °C
货号
批号
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 7
Sigma-Aldrich
W200611
45726
1.00056
醋酸
1.01830
A6283