等級
for luminescence
蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
15.2 hPa ( 20.0 °C)
73.3 hPa ( 50.0 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
雜質
insoluble matter, passes filter test
蒸發殘留物
≤0.0005%
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
&lambda ;
neat
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
適合性
corresponds for luminescence
感官的
pungent
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
102.2 °F - closed cup
閃點(°C)
39 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter