蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-25°C
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高品质的重要原材料、溶剂和试剂,以及配套的文档和专业知识以满足严格的监管要求。除齐全的标准产品线之外,我们也提供精准符合用户需求的定制生产服务。作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,帮助确保制药和生物制药产品合规、维持完整的供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
四氢呋喃是 API 合成的通用有机溶剂,是聚合物的前体,在药物制造过程中用于多种扩展应用。在某些API中,四氢呋喃比其他现有溶剂更能提高工艺性能。Emprove® Essential四氢呋喃根据GMP指南生产,适用于制药领域。
聯結
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup