Merck
主页产品分析化学分析色谱溶剂四氢呋喃 EMPROVE® ES 1 L
四氢呋喃 EMPROVE® ES 1 L
瓶装四氢呋喃溶剂
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
四氢呋喃(THF)是一种杂环化合物(环醚),广泛用作有机合成的溶剂。THF 无色,粘度低,介电常数相对较高,可溶解多种极性和非极性化合物,尤其适合溶解极性化合物,包括无机盐、金属络合物和某些聚合物。
在合成有机金属化合物的格氏反应中,四氢呋喃也被用作溶剂。此外,它可用作聚合反应的反应介质,特别是乙烯基聚合物的聚合反应。在色谱法中,四氢呋喃可用于制备光谱分析和其他分析技术所用的溶液。
在正常条件下,四氢呋喃相对稳定。不过,在长期储存过程中,它有可能形成有机过氧化物。为了规避这种情况,可以通过添加丁基羟基甲苯(BHT)来稳定四氢呋喃。BHT能去除形成过氧化物所需的自由基。
无水四氢呋喃
在格氏反应中使用无水四氢呋喃作为溶剂来确保反应过程不含水,因为水会与格氏试剂发生反应并破坏反应过程。它还可用作电池研究或电沉积等电化学应用的溶剂。
四氢呋喃在高效液相色谱(HPLC)中的应用
相比 甲醇乙腈等其他常用高效液相色谱溶剂,四氢呋喃具有更好的洗脱能力,这一特点使其在分离极性相似的化合物或需要更强洗脱能力时优势明显。
氘代四氢呋喃(Tetrahydrofuran-d8
THF-d8 在质子 (1H) 和碳-13 (13C) NMR 光谱分析中用作氘代溶剂或参考标准品。
四氢呋喃在气相色谱法中的应用
THF 是一种极性非质子溶剂,能够溶解多种有机化合物。它在溶解极性分析物方面尤为有效,使之适用于气相色谱(GC)中的中度至高度极性化合物的分析。
Omnisolv® 四氢呋喃
Omnisolv® 四氢呋喃是一种非紫外四氢呋喃,可用于多种分析技术,包括高效液相色谱法、液相色谱-质谱法和气相色谱法。
Emprove ® 四氢呋喃
四氢呋喃在制药生产中用作溶剂,用于 活性药物成分(API) 工艺和多晶体筛选。