Merck
1.37123
SAFC
苯扎氯铵
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
制药生产
别名:
烷基二甲基苄基氯化铵, 烷基苄基二甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2N(CH3)2RCl (R=C8H17 to C18H37)
CAS号:
Beilstein:
4062599
UBA號碼:
12352200
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
agency
JP
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
viscous liquid
包裝
pkg of 1 kg
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
苯扎氯铵通常用作液体制剂的防腐剂,例如外用、眼、鼻和注射应用制剂。它可有效抵抗广谱细菌、酵母和真菌。
由于其批次间高度一致的明确C12:C14比例,Emprove® EXPERT苯扎氯铵可提供更高的溶解性和抗微生物活性。它可联用硫柳汞、依地酸二钠和苯甲醇进一步提高抗菌活性。
本品也提供50%溶液形式(货号137124)。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
本品不可用作全球生物杀灭剂法规监管的生物杀灭剂,包括但不限于:美国联邦杀虫剂、杀菌剂和灭鼠剂法(US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act)、欧盟生物杀灭剂法规(European Biocidal Products Regulation)、加拿大虫害管理监管机构(Canada’s Pest Management Regulatory Agency)、土耳其生物杀灭剂法规(Turkey’s Biocidal Products Regulation)、韩国生物杀灭剂法(Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR))等。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
查看所有结果