Merck
所有图片(6)
文件
1.09731
Supelco
四氢呋喃
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
别名:
THF,四氢呋喃,环氧丙烷,环氧丁烷, 丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
NACRES:
NB.21
product name
四氢呋喃, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
雜質
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
蒸發殘留物
≤0.0005%
顏色
clearAPHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMSURE 等级的溶剂适用于广泛的经典实验室应用,并且常用于受监管且要求很高的实验室应用。EMSURE 提供全球最佳和最广泛的产品规格。在此声明,我们的EMSURE 系列产品符合ACS、欧洲药典(Reag.Ph Eur)试剂部分以及ISO标准。
應用
  • Construction of Polycarbonates with Pendant Multifunctional Groups via a One-Step CO2/Diepoxide Copolymerization Approach.: This study employs tetrahydrofuran (THF) as a solvent in the synthesis of multifunctional polycarbonates through CO2 copolymerization, demonstrating its utility in creating advanced materials with potential applications in environmental sustainability and polymer chemistry (Wu et al., 2024).
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.8%
同一性(IR):符合
外观:透明
颜色: ≤ 10
色度(d 20 °C/20 °C):0.885-0.895
酸度: ≤ 0.0003 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
过氧化物:符合
过氧化物(以 H₂O₂ 计): ≤ 0.005 %
Al(铝): ≤ 0.00005 %
B(硼): ≤ 0.000002%
Ba(钡): ≤ 0.00001 %
Ca(钙): ≤ 0.00005%
Cd(镉): ≤ 0.000005%
Co(钴): ≤ 0.000002%
Cr(铬): ≤ 0.000002 %
Cu(铜): ≤ 0.000002 %
Fe(铁): ≤ 0.00001%
Mg(镁): ≤ 0.000002 %
Mn(锰): ≤ 0.000002%
Ni(镍): ≤ 0.000002 %
Pb(铅): ≤ 0.00001%
Sn(锡): ≤ 0.00001 %
Zn(锌): ≤ 0.00001%
蒸发残留物: ≤ 0.0005 %
水: ≤ 0.03 %
用 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚(BHT)稳定。
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup