Merck
1.37017
SAFC
氯化钠
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
别名:
NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-598-3
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 865 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
密度
2.17 g/cm3 at 20 °C
應用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
氯化钠是矿物盐,在药物制剂中广泛应用。通常用作液体剂型的渗透剂(如等渗制剂)、固体剂型和半固体剂型(如乳膏剂)的填充剂或包衣剂。
由于微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert级氯化钠特别适合高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1