Merck
1.37009
SAFC
氯化钾
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
制药生产
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KCl
CAS号:
分子量:
74.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-211-8
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
描述
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JP
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
solid
特点
RNase and DNase free
pH值(酸碱度)
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
氯化钾是矿物盐,在制药行业和食品行业广泛应用。制药方面的应用包括治疗低钾血症,或作为等渗溶液组分用于输注。除此之外,氯化钾还可以用作食品和饮料的强化剂和增味剂。
由于其较低的微生物和内毒素限值,Emprove® EXPERT氯化钾尤其适合高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1