Merck
1.04871
SAFC
磷酸二氢钾
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPC, NF, E 340
制药生产
别名:
磷酸钾 一元, 正磷酸一钾,磷酸二氢钾,磷酸一钾, prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶號碼:
E340
酶委員會索引編號:
231-913-4
价格与库存信息目前不能提供
agency
BP
JPC
NF
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
98.0-100.5% (alkalimetric)
形狀
crystalline
solid
pH值
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解度
208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
磷酸氢钾是食品和药物应用中常用的成分。在制药应用中,磷酸氢钾主要用作缓冲剂。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们