agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
pH值
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
溶解度
347 g/L
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
氯化钾是矿物盐,在制药行业和食品行业广泛应用。制药方面的应用包括治疗低钾血症,或作为等渗溶液组分用于输注。除此之外,氯化钾还可以用作食品和饮料的强化剂和增味剂。
可用于磷酸盐缓冲液制备,以及蛋白提取和溶解。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3