product name
淡水和海水的氯测试, colorimetric, 0.10-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
特定分析物
chlorine
品質等級
測量範圍
0.10-2.0 mg/L (Cl2)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:使用色卡的比色法 0.10 - 0.25 - 0.5 - 1.0 - 2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
该MQuant®氯测试(原MColortest®)适用于使用简单易用的比色卡进行比色法检测。将试剂添加到样品中,可产生显色反应。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可测定浓度。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393