主要文件
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18 (40-63 µm)
for liquid chromatography
别名:
LiChroprep® RP-18
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
物料
spherical silica gel
质量水平
粒径
40-63 μm
孔径
10 nm mean pore size
堆积密度
410 kg/m3
应用
plasma purification
分离技术
reversed phase
储存温度
no temp limit
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
碳含量: ≥ 15 %
应用测试:通过测试
理论板(N/m)(甲苯): ≥ 1500
分离因子(苯乙酮/肉桂酸,选择性试验):1.1 - 1.3
分离因子(苯乙酮/苯酚,选择性试验):1.8 - 2.2
分离因子(1-萘酚/苯酚,选择性试验):3.9 - 4.4
粒径(d10):31.0 - 37.0 µm
粒径(d50):54.0 - 64.0 µm
粒径(d90):95.0 - 110.0 µm
容量系数(甲苯):17.0 - 22.0
法律信息
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg