产品名称
C18 -反相硅胶, for column chromatography, fully end-capped
等级
for column chromatography
表单
gel form
质量
fully end-capped
技术
LPLC: suitable
表面积
380 m2/g
基质
Silica
基质活性基团
C18 phase
粒径
15-25 μm
孔径
100 Å pore size
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于反相色谱;专为选择性的特殊调节而设计开发
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg