产品名称
过氧化物测试, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
特殊分析物
hydrogen peroxide
反应适用性
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
测量范围
0.5-100 mg/L (H2O2)
检测方法
colorimetric
环保替代产品分类
储存温度
2-8°C
一般描述
方法:试纸比色法,1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L (H2O2), MQuant®
MQuant®过氧化氢测试条特别适用于监测规定的清洁剂浓度。过氧化物酶可将过氧化物氧转移至有机氧化还原指示剂上。从而生成蓝色的氧化产物。通过目测比较试纸的反应区和色标区域,半定量测定过氧化氢的浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant®或Spectroquant®过氧化物测试)之前对过氧化物浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
联系
WGK
WGK 2
其他客户在看
商品
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
实验方案
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
过氧化氢标准溶液制备
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.