product name
过氧乙酸测试, colorimetric, 500-2000 mg/L (peracetic acid), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
peracetic acid
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
500-2000 mg/L (peracetic acid)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
一般說明
方法:试纸条比色法,500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L,MQuant®
过乙酸是常用的消毒剂。由于其测量范围,MQuant®过氧乙酸试纸特别适合检查过氧乙酸基消毒剂中有效成分的水平。过氧乙酸与酚类衍生物反应形成紫色染料。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定乙酸的浓度。试纸条非常适合经济、快速地预测样品,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant®试纸)之前估算过乙酸浓度和可能的稀稀释度。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
商品
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.