主要文件
1.10001
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
别名:
过氧乙酸化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
过氧乙酸测试预装试剂, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
描述
semi-quantitative
质量水平
产品线
MQuant®
特殊分析物
peracetic acid
反应适用性
reaction type: Redox Reactions
环保替代产品特性
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
测量范围
100-500 mg/L (peracetic acid)
检测方法
colorimetric
环保替代产品分类
储存温度
2-8°C
相关类别
一般描述
方法:试纸比色法,100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/L 过氧乙酸,MQuant®
过乙酸是常用的消毒剂。由于其测量范围,MQuant®过氧乙酸试纸特别适合检查过氧乙酸基消毒剂中有效成分的水平。由于过乙酸溶液非常不稳定,因此需要经常进行控制。过乙酸与芳族胺反应形成蓝色染料。通过目测比较测试条的反应区和色标差,半定量测定过乙酸的浓度。试纸条非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以在使用诸如 Reflectoquant® 测试等定量方法之前估算过乙酸的浓度和可能的稀释因子。
可持续性设计优点:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的 MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本产品受益于:
  • 还原试纸
  • 再生铝管
  • 数字说明书
了解有关该计划的更多信息:试纸小改动带来大影响
应用
  • 钴修饰氮掺杂碳纳米管高效活化过氧乙酸降解药物:该研究探索了一种增强过氧乙酸降解药物化合物功效的新方法,突出了其在环境消毒监测和制药生产中安全应用的潜力(Yao et al., 2024)。
  • 过氧乙酸(PAA)消毒牛屠宰场废水的生态毒理学评价:该研究采用生物指示剂吉拉迪氏菌评估过氧乙酸用于牛屠宰场废水消毒的环境影响,对环境安全评估至关重要(Pereira et al., 2024)。
  • 钴酸镍活化过氧乙酸作为BPA及其类似物降解的有效氧化剂:本文提出了一种钴酸镍活化过氧乙酸有效降解BPA及其类似物的方法,解决了生物杀灭剂效果和环境安全问题( Kiejza et al., 2024)。
  • 氯离子对铁基过氧乙酸活化体系中萘普生的加速去除:该研究重点关注增强水处理过程中的活性氧化物质,表明氯离子如何提高过氧乙酸的效率,这对杀生剂的应用和安全性测试具有重要意义(Yu et al., 2024)。
联系
替代品:10001-1; 10001
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
商品
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
查看所有结果
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.