主要文件
1.16974
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
别名:
用于仪器读数器的过氧化物化学测试条, 过氧化物化学测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NB.21
产品名称
过氧化物测试, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
描述
quantitative
质量水平
产品线
Reflectoquant®
特殊分析物
hydrogen peroxide
反应适用性
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
测量范围
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
相容性
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
检测方法
reflectometric
储存温度
2-8°C
一般描述
方法:试纸反射法 0.2 - 20.0 mg/l H₂O₂ Reflectoquant®
过氧化物是一种通用型消毒剂,由于其出色的抗病毒、杀菌和杀真菌作用,被广泛用于食品工业。在此,Reflectoquant 试纸适用于测定水溶液中的无机过氧化物。此外,该测试适用于消毒液和冲洗液(例如,食品技术、洗衣店中)和游泳池用水。过氧化物酶可将过氧化物氧转移至有机氧化还原指示剂上。从而产生蓝色氧化产物,该产物在RQflex上可通过反射法进行测定。为了在使用该定量方法之前以经济快捷的方式对样品进行预测试,以估算过氧化物浓度和可能的稀释因子,我们建议使用半定量MQuant 过氧化物试纸。
应用
  • 铜(I)选择性配体在活性氧PET成像中的应用:本研究在生物医学成像中使用过氧化物检测来追踪体内的活性氧,有助于诊断和研究与氧化应激相关的疾病(Tada et al., 2024)。
  • 加压溶剂萃取法(PLE)提取生物活性化合物的参数优化:研究采用过氧化物检测从植物材料中提取生物活性化合物,提高了天然产物提取过程的效率(Chatzimitakos et al., 2024)。
  • 易于使用的高灵敏度一步法检测过氧化物、硝酸盐和氯酸盐基爆炸物:该应用使用富电子镍卟啉开发了高灵敏度的爆炸物检测方法,在安全和安保领域发挥着至关重要的作用,展示了过氧化物检测的多功能性(Brockmann et al., 2024)。
联系
替代品:16974-1; 16974
分析说明
功能控制:符合
测定
-标准 1:
1.8 - 2.2 mg/l
-标准 2:6.3 - 7.7 mg/l
-标准 3:13.5 - 16.5 mg/l
法律信息
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
商品
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
了解消毒控制以及如何在众多选择中挑选合适的消毒剂,不同的选择基于光度法和反射法的方法和仪器。
实验方案
相关内容
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
查看所有结果