主要文件
1.09556
Supelco
pH指示条pH 5.4-7.0 专用指示剂
pH range 5.4-7.0, roll L 4.8 m, with color scale, graduations and accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
别名:
pH化学试纸pH 5.4 - 7.0专用指示剂, pH试纸pH 5.4 - 7.0专用指示剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
产品名称
pH指示条pH 5.4-7.0 专用指示剂, pH range 5.4-7.0, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
产品线
MQuant®
质量水平
特点
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
卷筒长度
4.8 m , with color scale
pH值范围
5.4-7.0
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
辊(4.8米),带色标,pH 5.4 - 5.8 - 6.2 - 6.4 - 6.7 - 7.0
MQuant® pH指示剂纸以卷筒形式提供,更适合长期储存,因为它们可以防止水分、光线和环境气体等外部影响。这些pH指示剂纸是通过用指示剂或混合指示剂溶液浸渍高质量滤纸而制造的。纸张随时可以使用;它很容易从塑料卷轴中拉出,并且可以以必要的长度被撕下。通过将纸张上形成的颜色与色标的场进行视觉比较,半定量地测量pH值。
分析说明
应用测试:符合
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1