文件
1.09584
Supelco
pH指示条pH 2.0-9.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
别名:
pH 测试纸pH 2.0 - 9.0, pH试剂条,pH 2.0 - 9.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
pH指示条pH 2.0-9.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH值範圍
2.0-9.0
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-30°C
一般說明
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上三个反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(例如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸进行预检测。
无渗漏 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 MQuant®
聯結
替代:9578-1; 9578-3; 9578
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
实验方案
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine