Merck
主页产品分析化学光度法及快速化学品检测pH试纸条、pH试纸、反射仪和配件
pH试纸条、pH试纸、反射仪和配件
pH值在生物化学、化学和科技领域起着重要的作用, 因为它会影响许多化学过程。许多分析方法的数据结果也会受到溶剂或缓冲液pH值的影响。我们提供一系列以不同操作方法快速测定pH值的产品,如pH试纸、pH试纸条和pH检测试剂盒。   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
相关资源
一系列装有pH指示条的塑料容器排列成一排。每个容器上都贴有标签,显示不同的pH值范围和对应的pH色卡,还有一些特色图案或科学数据。外观以绿色和橙色为主,文本背景为白色,每个包装盒都精心设计,方便轻松取用试纸。
无渗出的pH试纸条
无渗出 MQuant® pH试纸条采用与纤维素结合的特殊指示剂染料制成。这带来的一大优势就是我们可以将pH试纸条永久地放在测试介质中,从而产生准确的测量结果,即使是低缓冲样品也是如此。MQuant® pH试纸条涵盖不同的pH范围,包括从0 到14的通用范围或取决于应用的更具体的范围。为了方便操作,我们提供单独密封的试纸条、每管100片试纸条的标准规格,以及定制包装。
两个透明塑料盒,内装pH试纸,pH值范围为2.0至9.0。每个盒子的标签上都带有色卡,方便快速比对。一个盒子是打开的,前面有几片试纸,标签上还印有其它信息和使用说明。
浑浊和有色溶液的pH测定
Mquant® 和 Reflectoquant® pH试纸条用于测量有色或浑浊溶液的pH值,这类溶液用常规pH试纸条会得到错误结果。在这些试纸条中,pH反应区背面有一层透明的承载膜,这使用户可以简便地从背面评估颜色。浑浊样品的颗粒和着色物质留在试纸条的表面,不会干扰结果的读数。pH试纸条经过特别设计,无需额外的样品制备即可使浑浊或有色样品溶液得到可靠的结果。
图片上一双手,一只手拿着色卡,另一只手拿着智能手机。智能手机屏上显示的是同一张色卡的电子版,对齐色卡和电子版,以便进行比较或分析。白色背景突出所持物品。
pH测试读取器
采用我们的免费 MQuant® StripScan 移动应用程序测量pH,数秒之内即可读取MQuant® pH 试纸条0-14 的读数。该应用程序采用手机摄像头和颜色参考卡片来分析试纸条。利用StripScan网络界面应用程序,我们可以轻松地管理、显示并共享产生的结果。
此外,针对实验室定量pH测定,我们还提供试纸条的批次校准,这种校准可以采用我们简单易用的便携式Reflectoquant® RQflex®20 反射仪进行 。
三个容器的pH指示条,每个容器的盖子上都有pH范围内的色卡。容器为圆柱形,一个大的水平放置,两个小的成直角对放。白色背景。每个容器还露出一小段不同颜色的试纸,提示pH范围。
pH 试纸和试剂盒
我们提供以浸有指示剂或混合指示剂溶液的优质滤纸制成的传统pH试纸系列。欢迎浏览我们的各种MQuant® pH试纸产品组合,查找最适合您应用的产品。
对于透明的和略有颜色的样品,我们提供MQuant® 液体pH测试试剂盒,这种试剂盒非常适合于饮用水、锅炉水、废水、地表水、水族馆水、游泳池水和土壤样品的测定。此外,对于高度浑浊或有颜色的溶液,可以通过过滤或使用活性碳处理使溶液变得无色澄清以便进行pH测定。