文件
1.09542
Supelco
pH指示条 pH 4.0-7.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 4.0-7.0, MQuant®
别名:
pH试纸pH 4.0 - 7.0, pH试纸条,pH 4.0 - 7.0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding
pH值範圍
4.0-7.0
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
2-30°C
一般說明
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(例如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸进行预检测。
非渗漏 pH 4.0 - 4.4 - 4.7 - 5.0 - 5.3 - 5.5 - 5.8 - 6.1 - 6.5 - 7.0 MQuant®
聯結
替代:9582-1; 9582-3; 9582
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1