文件
1.09557
Supelco
pH指示纸pH 6.4-8.0 专用指示剂
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
别名:
pH化学试纸pH 6.4 - 8.0专用指示剂, pH试纸pH 6.4 - 8.0专用指示剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41113034
NACRES:
NB.35
product name
pH指示纸pH 6.4-8.0 专用指示剂, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 6.4-8.0, graduations and accuracy accuracy: 0.3 pH unit, MQuant®
產品線
MQuant®
品質等級
特點
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.3 pH unit
捲筒長度
4.8 m , with color scale
pH值範圍
6.4-8.0
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
带色标pH值的卷(4.8 m)pH 6.4 - 6.7 - 7.0 - 7.2 - 7.5 - 7.7 - 8.0
MQuant®卷型pH值指示纸更适合长期储存,因为它们可以防止外部影响,如湿度、光和环境气体。这些pH值指示纸是通过用指示剂或混合指示剂溶液浸渍高质量滤纸而制成的。试纸可以随时使用;它可以从塑料卷盘中轻松拉出,并在需要的长度下拉断。通过目视比较试纸上形成的颜色与各色度块,可半定量测定pH值 。
分析報告
应用测试:符合
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1