产品名称
硫酸, c(H2SO4) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
质量水平
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.5 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
0.6 (20 °C in H2O)
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- Synthesis, characterization, and cytotoxicity studies of nanocellulose extracted from okra (Abelmoschus Esculentus) fiber.: 本研究使用硫酸合成和表征秋葵纤维中的纳米纤维素,评估其在生物医学应用中的潜在价值(Hossen et al., 2024)。
- Synthesis and characterization of mesoporous V-Mo-MCM-41 nanocatalysts: Enhancing efficiency in oxalic acid synthesis.: 探索硫酸在合成 V-Mo-MCM-41 纳米催化剂中的应用,提高其在草酸合成中的效率 (Suliman Al Ebraheem et al., 2024)。
- Studies on (polytrimethylene terephthalate)/graphene oxide/f-MWCNT hybrid nanocomposites.: 研究使用硫酸制备混合纳米复合材料,主要揭示其增强的机械和热性能(Rath et al., 2024)。
- Probing the dynamics and bottleneck of the key atmospheric SO(2) oxidation reaction by the hydroxyl radical.: 研究硫酸在 SO₂ 大气氧化中的作用,为空气质量和气候变化提供见解(Yuan et al., 2024)。
- Preparation of Bio-Based Polyurethane Coating from Citrullus colocynthis Seed Oil: Characterization and Corrosion Performance.: 本研究使用硫酸合成生物基聚氨酯涂层聚氨酯涂层,评估其耐腐蚀性和环保优势(Alshabebi et al., 2024)。
特点和优势
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认可证书可在www.sigmaaldrich.com/ISO17025上找到。
包装
Titripac®包装:所有产品包装编码(SKU-pack size number)以"4000, 4003, 9010, 9013”结尾。详情参见www.sigmaaldrich.com/Titripac
联系
分析说明
摩尔浓度 0.4975 - 0.5025 mol/L
测量不确定度 ± 0.0015 mol/L
溯源 NIST SRM
浓度是通过容量滴定法在20°C测定的。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
二氧化氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.