Merck
1.08346
SAFC
D- (+)-葡萄糖
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
制药生产
别名:
Dextrose
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352201
EC索引号:
200-075-1
价格与库存信息目前不能提供
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
描述
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
产品线
EMPROVE® EXPERT
表单
solid
自燃温度
500 °C
效能
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
应用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
储存温度
15-25°C
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为EMPROVE® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
由于其微生物和内毒素限值低,D(+)-葡萄糖一水合物 Emprove® Expert 特别适用于高风险应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
Material Qualification Dossier
免费 - 注册下载
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
Operational Excellence Dossier
可通过订阅或付费获得
了解更多权益。 Emprove® 程序订阅所提供的好处
为何这些文件不可用?
Emprove®档案所包含的信息旨在为药品生产商的注册和风险评估活动提供支持,其中有一些机密信息。如果您想访问这些信息,请联系我们