产品线
EMSURE®
方案
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
表单
solid
效能
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
溶解性
1187 g/L
密度
2.71 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1250 kg/m3
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Sn](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
应用
- The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: 本研究探讨了在制造铈掺杂氧化锡纳米材料工艺中,前体浓度(包括二水合氯化锡)对粒度和晶体尺寸的控制作用。这些参数对所生产的纳米材料的光学特性和能隙有重大影响,揭示了这种化合物在传感器、催化剂和能源设备等应用中的价值 (Al-Hada NM et al., 2021)。
联系
分析说明
盐酸溶液外观:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
Hg(汞): ≤ 0.000001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.01 %
NH₄(铵): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.005 %
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3