Merck
208256
Sigma-Aldrich
氯化锡(II)
reagent grade, 98%
别名:
氯化亚锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnCl2
CAS号:
分子量:
189.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
蒸汽壓力
33 hPa (~429 °C)
化驗
98%
形狀
crystalline
powder or flakes
pH值
2.18 (20 °C)
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
SnCl2 二水合物与乙酸酐反应,生成无水SnCl2。SnCl2 在酸性介质中表现出还原性。SnCl2 在熔融状态下具有出色的催化作用。它是用于半导体层化学气相沉积(CVD)的理想原材料。SnCl2 参与还原芳香族硝基化合物、腈、氰基甲硅烷基醚和有机叠氮化物。
應用
氯化亚锡可用于:
  • 催化重氮砜、重氮氧化膦和重氮膦酸盐与醛加成,分别形成β-酮砜、β-酮膦氧化物和β-酮膦酸盐。
  • 与三苯甲基氯一起用于催化甲硅烷基烯醇醚与缩醛或醛的羟醛反应以及甲硅烷基烯醇醚与 α,β-不饱和酮的迈克尔反应。
  • 在钯催化剂存在下,作为烯丙醇与胺的烯丙基胺化反应的促进剂。
氯化亚锡(SnCl2)已被用作起始材料以评估SnCl2 在空气中以5℃·min-1 的速率加热时的热行为。该产品在空气中以5℃·min-1 的速率加热时会发生相变,包括不完全蒸发以及随后氧化形成SnO2 纳米颗粒。SnCl2 也已用于制造含Sn的碳纳米结构。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
A possible scalable method for the synthesis of Sn-containing carbon nanostructures.
Kamali AR and Fray DJ.
Materials Today, e38-e48 (2015)
Transformation of molten SnCl2 to SnO2 nano-single crystals.
Kamali AR, et al.
Ceramics International, 40(6), 8533-8538 (2014)
Tin (II) chloride catalyzed addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides, and diazo phosphonates to aldehydes.
Holmquist CR and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1131-1134 (1992)
Palladium-catalyzed allylic amination of allylic alcohols with tin (II) chloride and triethylamine.
Masuyama Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 24(12), 1121-1122 (1995)
Tin (II) Chloride.
Faul MM and Thiel OR.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (1995)