107813
1.07813
制药生产
别名:
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
1 of 10
Supelco
1.07815
二水氯化亚锡(II)
1.07814
氯化锡(II)二水合物
1.93212
1.06404
氯化钠
1.06346
一水磷酸二氢钠
1.02066
碳酸钙
1.04419
Mercury(II) chloride
1.06498
氢氧化钠
1.06586
磷酸氢二钠
1.04936
氯化钾
BPJPEPh. Eur.
500
EMPROVE® ESSENTIAL
solid
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
38 °C (anhydrous substance)
2.71 g/cm3 at 20 °C
pharmaceutical
15-25°C
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Danger
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Cardio-vascular system, Respiratory system
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
免费 - 注册下载
可通过订阅或付费获得
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
Sigma-Aldrich
8.18150
Tin(II) chloride
452335
氯化锡(II)
208256