Key Documents
1.07712
Supelco
海砂
purified by acid and calcined for analysis
别名:
海砂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O2Si
CAS号:
分子量:
60.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11111701
酶委員會索引編號:
238-878-4
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
雜質
≤0.2% HCl solubles
損耗
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
粒徑
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH值
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1400 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
溶于盐酸的物质: ≤ 0.2 %
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
酸溶性铁(Fe): ≤ 0.01 %
干燥失重(900 °C): ≤ 0.05 %
粒度(0.1-0.315 mm): ≥ 90 %