等級
purum p.a.
形狀
sand
品質
acid purified
損耗
≤0.1% loss on ignition, 900 °C
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
粒徑
40-150 mesh
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氧化硅是沉积岩铝土矿、玄武岩纤维和陶瓷纤维的重要组成部分之一。可将其添加到水泥中以改善水泥的水力性能。
應用
二氧化硅可用于制备硅化钙。
注意
可能含有深色颗粒
分析報告
金属和氯化物痕迹是指酸溶性部分
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)