表单
granular
颜色
beige
粒径
0.2-0.8 mm
pH值(酸碱度)
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
沸点
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
运输
ambient
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
应用
Sea
分析说明
ColorBeigeDescriptionTo pass testFormGranules, free-flowing, visibly dry
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg