主要文件
1.12994
Millipore
Florisil® (0.150-0.250 mm)
for residue analysis
别名:
Florisil® (0.150-0.250 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
EC索引号:
215-681-1
质量水平
pH值(酸碱度)
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Sieve analysis (dry sieving; >0,15 mm): ≥ 80 %
Appearance: passes test
Identity (Si): passes test
Identity (Magnesium): passes test
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg