主要文件
1.06023
Millipore
TAE buffer
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105319
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
表单
liquid
pH值(酸碱度)
8.2-8.4 ( in H2O)
密度
1.016 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
一般描述
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
分析说明
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3