Merck
A4718
Sigma-Aldrich
琼脂糖
for molecular biology
别名:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41105317
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
生物源
algae (marine)
品質等級
等級
for molecular biology
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.05
mp
≤75 °C (3% gel)
轉變溫度
gel point ≤35 °C (3% gel)
異物活動
DNase, RNase, NICKase, none detected
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI 密鑰
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
琼脂糖是一种从琼脂或含琼脂的海藻中提取的聚合物。这种纯化线性半乳糖水胶体包括由 α-(1→3) 和β-(1→4)糖苷键连接的交替共聚物D-半乳糖和3,6-内醚-L-半乳糖单元。琼脂糖具有高度的生物相容性,并具有不同的力学和扩散特性。琼脂糖可用作凝胶剂,用于电泳分离核酸。
應用
琼脂糖用于制备裂解和电泳用微凝胶载玻片。也用于凝胶电泳中以分离儿茶酚-o-甲基转移酶(COMT)基因分型中限制性内切酶消化产物
适合分离小DNA片段(例如PCR产物),大小相差仅为2%,与聚丙烯酰胺凝胶中的DNA分辨率相比较。高分辨率琼脂糖也适用于解析扩增片段长度多态性(AmpFLP)、短串联重复序列(STR)和三核苷酸和四核苷酸重复序列。
低溴化乙锭和SYBR绿底染色
分析報告
以下是与我们的琼脂糖相关的性质列表:
硫酸盐含量 - 用作纯度指标,因为硫酸盐是其中存在的主要离子基团。
凝胶强度 - 破裂凝胶所需施加的力。
胶凝点 - 琼脂糖水溶液在冷却时的胶凝温度。 琼脂糖溶液在液体-凝胶转变的过程中会表现出滞后现象 - 也就是说,它们的凝胶点与它们的熔点温度不同。
电内渗(EEO)- 液体通过凝胶的一种运动。琼脂糖凝胶中的阴离子基团被固定在基质上不能移动,但可解离的抗衡阳离子可以向基质中的阴极迁移,从而产生EEO。 由于生物聚合物的电泳运动通常是朝向阳极的,因此EEO会因为内部的对流而破坏分离。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Variations in catechol-O-methyltransferase gene interact with parenting to influence attention in early development
Voelker P, et al.
Neuroscience, 164(1), 121-130 (2009)
Manita Subedi et al.
BMC veterinary research, 14(1), 166-166 (2018-05-24)
The original article [1] contains errors in author panels and their contributions, errors in both the Methodology and the Results sections, and errors with respect to funding sources. The affected sections of the manuscript and their respective regions of corrected
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
DNA integrity and semen quality in men with low seminal antioxidant levels
Shamsi MB, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 665(1-2), 29-36 (2009)
Surfactant-induced coagulation of agarose from aqueous extract of Gracilaria dura seaweed as an energy-efficient alternative to the conventional freeze--thaw process
Meena R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(53), 28093-28098 (2014)