主要文件
1.06174
Millipore
TAE缓冲液
50 x pH 8,3 tris-acetate EDTA buffer
别名:
50X TAE running buffer, Tris-Acetate EDTA buffer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105319
NACRES:
NA.25
表单
liquid
pH值(酸碱度)
8.2-8.4 (20 °C in H2O)
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
应用
  • Detection of Dengue Virus From Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) in Field-Caught Samples From Makkah Al-Mokarramah, Kingdom of Saudi Arabia, Using RT-PCR.: 在 RT-PCR 方案中使用 TAE 缓冲液检测野外样本中的登革热病毒,凸显了其在病毒学研究和公共卫生研究中的重要性(Ali et al., 2022)。
  • Semi-Automatic Lab-on-PCB System for Agarose Gel Preparation and Electrophoresis for Biomedical Applications.: 本文介绍了一种 PCB 实验室系统,采用 TAE 缓冲液自动进行琼脂糖凝胶制备和电泳,从而简化了生物医学研究中的对应过程(Urbano-Gámez et al., 2021)。
  • A facile thermometer-like electrophoresis titration biosensor for alternative miRNA assay via moving reaction boundary chip.: 本研究提出了一种用于 miRNA 测定的新型生物传感器,利用 TAE 缓冲液电泳提高分子诊断的精度和效率 (Chen et al., 2021)。
分析说明
外观:澄清无色
pH值:8.2 - 8.4
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3