主要文件
LSKMTAE50
Millipore
改良TAE缓冲液50x浓度,500 mL
别名:
50 x 改良 TAE 缓冲液, 改良TAE缓冲液50倍浓度
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NA.25
形狀
liquid
品質等級
包裝
pkg of 500 mL
製造商/商標名
Montage®
技術
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
運輸包裝
ambient
一般說明
Montage DNA凝胶提取试剂盒可在一次10分钟的旋转中从琼脂糖凝胶切片中回收100至10,000 bp的DNA。
應用
适用于Montage DNA凝胶提取试剂盒
成分
TAE缓冲液50x浓度,500ml
外觀
50x浓度
儲存和穩定性
试剂应在15°℃至30°℃下储存。
法律資訊
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2