Merck
1.08212
SAFC
Parteck® PLX 188 (Poloxamer 188)
(stabilized with 70ppm BHT), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
制药生产
别名:
泊洛沙姆188
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H6O · C2H4O)x
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
生物源
synthetic
品質等級
agency
NF
Ph. Eur.
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
bp
>150 °C
mp
55 °C
體積密度
1050 kg/m3
儲存溫度
2-25°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI 密鑰
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体口服剂型的功能性辅料。我们的Parteck® 系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
Parteck® PLX 188赋形剂在可耐受的浓度下具有足够的润滑作用,并具有增强溶出的额外好处。它具有一致的性能,提高溶解率和可靠的润滑-所有在同一时间。因此,Parteck® PLX 188辅料可以为DCS 2a化合物的低生物利用度提供一种简单的解决方案。
特點和優勢
  • 亲水的水溶性片剂润滑剂
  • 提高溶出率,适合低溶解度的DSC IIa类分子
  • 专为固体制剂改进的特定粒径分布
  • 符合欧洲药典和美国药典(USP-NF)标准,标明甲醛含量这点超过现行标准
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.
Our overview of API solubility and dissolution enhancement methods can help you decide between the many options to take during formulation.