Merck
1.00661
SAFC
Parteck® LUB STA 50
(Stearic acid 50 vegetable grade), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
制药生产
别名:
棕榈酸 – 硬脂酸混合物, C16-18 脂肪酸, 硬脂酸 - 棕榈酸混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
Beilstein:
608585
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
质量水平
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
方案
≥90% (stearic acid and palmitic acid, GC)
表单
fine powder
自燃温度
395 °C
粒径
15-45 μm (d50)
沸点
370 °C/1013 hPa
mp
68-70 °C
转变温度
flash point 196 °C
痕量阳离子
Ni: ≤1 ppm
应用
pharmaceutical
solid formulation
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
为了应对制剂挑战,我们利用颗粒工程学技术,专门开发了针对固体剂型的功能性辅料。我们的Parteck® 系列产品特有为出色压片性能、特定药物递送技术或提高溶解度量身定制的颗粒特性。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
Parteck® LUB,是我们最有效的润滑辅料产品线,具有出色的批次间一致性,可帮助您在片剂生产中实现可靠的工作流程。Parteck® LUB STA 50 是植物来源的硬脂酸。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg