主要文件
1.08110
Supelco
四氢呋喃
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
NACRES:
NA.03
化驗:
≥99.9% (GC)
技術:
UV/Vis spectroscopy: suitable
bp:
65-67 °C (lit.)
蒸汽壓力:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
产品名称
四氢呋喃, for spectroscopy Uvasol®
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
215 nm, ≥30%
245 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
275 nm, ≥90%
310 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -20 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 215 nm Amax: ≤0.52
λ: 245 nm Amax: ≤0.30
λ: 265 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 310 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.9 %
蒸发残渣: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.01 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(215 nm): ≥ 30 %
透射率(245 nm): ≥ 50 %
透射率(265 nm): ≥ 80 %
透射率(275 nm): ≥ 90 %
透射率(从310起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(215 nm): ≤ 0.52
吸光度(245 nm): ≤ 0.30
吸光度(265 nm): ≤ 0.10
吸光度(275 nm): ≤ 0.05
吸光度(310 nm): ≤ 0.01
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup