About This Item
经验公式(希尔记法):
ClCs
CAS号:
分子量:
168.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-600-2
NACRES:
NA.21
推荐产品
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (silver nitrate titration)
表单
solid
效能
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
溶解性
1860 g/L
密度
3.97 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1800 kg/m3
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.002%
痕量阳离子
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
分析说明
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.5 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
Al(铝): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.0003 %
K(钾): ≤ 0.002 %
Li(锂): ≤ 0.00005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
Rb(铷): ≤ 0.008 %
Zn(锌): ≤ 0.0003 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.001 %
Al(铝): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0003 %
Fe(铁): ≤ 0.0003 %
K(钾): ≤ 0.002 %
Li(锂): ≤ 0.00005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.0001 %
Rb(铷): ≤ 0.008 %
Zn(锌): ≤ 0.0003 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1