主要文件
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
别名:
Lanthanum(III) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
La2O3
CAS号:
分子量:
325.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-200-5
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
表单
solid
效能
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
密度
6.51 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1300 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
相关类别
联系
Replaces: LX0045-2; LX0045
分析说明
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1