產品線
EMPLURA®
化驗
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀
solid
效力
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
溶解度
1860 g/L
密度
3.97 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1800 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.03%
正離子痕跡
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.002%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.03 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.002 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1