主要文件
1.05865
Supelco
氧化镁
for analysis EMSURE®
别名:
氧化镁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MgO
CAS号:
分子量:
40.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352303
EC索引号:
215-171-9
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥97% (complexometric)
表单
solid
杂质
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
缺失
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH值(酸碱度)
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
沸点
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
密度
3.58 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
100 kg/m3
痕量阴离子
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2)
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
痕量阳离子
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%
Ca: ≤0.10%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.30%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides.: 这项分析化学研究虽然不直接涉及氧化镁,但开发了可以交叉应用的相关催化过程(Atzori et al., 2022)。
分析说明
含量测定(配位滴定): ≥ 97 %
溶于水的物质: ≤ 0.5 %
不溶于盐酸的物质: ≤ 0.10 %
碳酸盐(以CO₂计): ≤ 1.5 %
氯化物(Cl): ≤ 0.01 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.02 %
总氮(N): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.10 %
Cu(铜): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.30 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.0005 %
钡和锶(以Ba计): ≤ 0.005 %
干燥失重(1000 °C): ≤ 3.0 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1