About This Item
经验公式(希尔记法):
ClCs
CAS号:
分子量:
168.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-600-2
NACRES:
NB.21
方案:
99.995%
等级:
for inorganic trace analysis
表单:
solid
溶解性:
1860 g/L
推荐产品
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
99.995%
表单
solid
效能
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
溶解性
1860 g/L
密度
3.97 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1800 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
应用
- 通过密度梯度平衡分析超速离心来优化高通量病毒载体表征。: 本研究利用氯化铯,通过密度梯度平衡分析超速离心法来优化病毒载体的高通量表征,提高了病毒载体分析的效率和准确性。(Sternisha et al., 2023)。
- 哺乳动物呼肠孤病毒:传播、量化和储存:本研究中使用氯化铯来促进哺乳动物呼肠孤病毒的繁殖、定量和储存,有助于在研究环境中更好地处理和研究这些病毒。(Coombs, 2023)。
- 使用带区带转头的短期超速离心机大规模纯化包裹全基因组的功能性AAV颗粒。: 本文讨论了在超速离心机中以氯化铯大规模纯化腺相关病毒颗粒,这对基因治疗应用至关重要。(Wada et al., 2023)。
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.995 %
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.5%
比吸光度(260 nm;50 %;1 cm;水): ≤ 0.020
比吸光度(280 nm;50 %;1 cm;水): ≤ 0.020
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 20 ppm
总氮(N): ≤ 10 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
B(硼): ≤ 0.05 ppm
Ba(钡): ≤ 2.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.005 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.005 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.005 ppm
Fe(铁): ≤ 0.020 ppm
K(钾): ≤ 2 ppm
La(镧): ≤ 0.005 ppm
Li(锂): ≤ 0.2 ppm
Mg(镁): ≤ 0.10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 4.0 ppm
Ni(镍): ≤ 0.020 ppm
Pb(铅): ≤ 0.030 ppm
Rb(铷): ≤ 5 ppm
Sc(钪): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.20 ppm
Tl(铊): ≤ 0.20 ppm
Y(钇): ≤ 0.005 ppm
Yb(镱): ≤ 0.005 ppm
Zn(锌): ≤ 0.020 ppm
含量测定(银量滴定法): ≥ 99.5%
比吸光度(260 nm;50 %;1 cm;水): ≤ 0.020
比吸光度(280 nm;50 %;1 cm;水): ≤ 0.020
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 20 ppm
总氮(N): ≤ 10 ppm
Al(铝): ≤ 0.05 ppm
B(硼): ≤ 0.05 ppm
Ba(钡): ≤ 2.0 ppm
Ca(钙): ≤ 0.50 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.005 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.005 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.005 ppm
Fe(铁): ≤ 0.020 ppm
K(钾): ≤ 2 ppm
La(镧): ≤ 0.005 ppm
Li(锂): ≤ 0.2 ppm
Mg(镁): ≤ 0.10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.010 ppm
Na(钠): ≤ 4.0 ppm
Ni(镍): ≤ 0.020 ppm
Pb(铅): ≤ 0.030 ppm
Rb(铷): ≤ 5 ppm
Sc(钪): ≤ 0.005 ppm
Sm(钐): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.20 ppm
Tl(铊): ≤ 0.20 ppm
Y(钇): ≤ 0.005 ppm
Yb(镱): ≤ 0.005 ppm
Zn(锌): ≤ 0.020 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1